Ethyl-4-nitropyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Nitropyrrole-2-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-nitro-1H-pyrrole-2-carboxylate
N0510-1G N0510-5G
TCIAN0510-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAN0510-1G TCIAN0510-5G
Ethyl-4-nitropyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-4-nitropyrrole-2-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₄
MW: 184,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059927
Numéro CAS: 5930-92-7
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71d8b69e399a989ef35d3e42fdf82fc294d4e76c&vid=71d8b69e399a989ef35d3e42fdf82fc294d4e76c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 175.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité