Ethyl (4-nitrobenzoyl)acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(4-Nitrophenyl)-3-oxopropionic Acid Ethyl Ester, (4-Nitrobenzoyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(4-Nitrophenyl)-3-oxopropionate
N0513-25G N0513-5G
TCIAN0513-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAN0513-25G TCIAN0513-5G
Ethyl (4-nitrobenzoyl)acetate ≥98.0% (par GC)
Ethyl (4-nitrobenzoyl)acetate
Formule: C₁₁H₁₁NO₅
MW: 237,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007357
Numéro CAS: 838-57-3
EINECS: 212-656-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité