1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxdiimide ≥95.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,4,5,8-Naphthalenetetracarbondiimide
N0536-1G N0536-5G
TCIAN0536-1GEA 139 EUR InStock
TCIAN0536-1G TCIAN0536-5G
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxdiimide ≥95.0% (sur base azote total)
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxdiimide
Formule: C₁₄H₆N₂O₄
MW: 266,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047649
Numéro CAS: 5690-24-4
EINECS: 227-159-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité