4-Hydroxy-3-nitrobiphenyl
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Nitro-4-phenylphenol, 3-Nitro-[1,1'-biphenyl]-4-ol, 3-Nitrobiphenyl-4-ol
N0560-25G N0560-250G
TCIAN0560-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAN0560-25G TCIAN0560-250G
4-Hydroxy-3-nitrobiphenyl
4-Hydroxy-3-nitrobiphenyl
Formule: C₁₂H₉NO₃
MW: 215,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014694
Numéro CAS: 885-82-5
EINECS: 212-946-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité