N-1-Naphthylethylenediamine dihydrochloride monomethanolate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
N0577-1G N0577-25G
TCIAN0577-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAN0577-1G TCIAN0577-25G
N-1-Naphthylethylenediamine dihydrochloride monomethanolate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N-1-Naphthylethylenediamine dihydrochloride monomethanolate
Formule: C₁₂H₁₄N₂
Point de fusion: 190°C
Numéro MDL: MFCD00012556
EINECS: 215-981-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2beff6d975283f3c6446d4658fc27c9c7b4ba972&vid=67139b4dee023fa7ad6472c1b063bb2ad4107bfc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency
Methanol 8.0 to 11.0 %
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Red with 0.02% Sulfanilic Acid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité