1,2-Naphthalenedicarbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Dicyanonaphthalene
N0578-1G N0578-5G
TCIAN0578-1GEA 123 EUR InStock
TCIAN0578-1G TCIAN0578-5G
1,2-Naphthalenedicarbonitrile ≥98.0% (par GC)
1,2-Naphthalenedicarbonitrile
Formule: C₁₂H₆N₂
MW: 178,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191673
Numéro CAS: 19291-76-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité