Dimethyl-2,3-naphthalenedicarboxylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3-Naphthalenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester
N0590-1G N0590-25G N0590-5G
TCIAN0590-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAN0590-1G TCIAN0590-25G TCIAN0590-5G
Dimethyl-2,3-naphthalenedicarboxylate ≥97.0% (par GC)
Dimethyl-2,3-naphthalenedicarboxylate
Formule: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244,25 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Numéro MDL: MFCD00012278
Numéro CAS: 13728-34-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité