Nonafluorovaleric acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Nonafluoropentanoic Acid, IPC-PFFA-5, Perfluoropentanoic Acid, Perfluorovaleric Acid
N0605-25G N0605-5G
TCIAN0605-25GEA 273 EUR InStock
TCIAN0605-25G TCIAN0605-5G
Nonafluorovaleric acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Nonafluorovaleric acid
Formule: C₅HF₉O₂
MW: 264,05 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Numéro MDL: MFCD00040211
Numéro CAS: 2706-90-3
EINECS: 220-300-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité