Acide tricyclo[3.3.1.03,7]nonane-3-carboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAN0621-1GEA 66 EUR InStock
TCIAN0621-1G
Acide tricyclo[3.3.1.03,7]nonane-3-carboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide tricyclo[3.3.1.03,7]nonane-3-carboxylique
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00213463
Numéro CAS: 16200-53-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 110.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité