5-Norbornene-2,2-dimethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-5-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,2-dimethanol
N0636-1G N0636-5G
TCIAN0636-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAN0636-1G TCIAN0636-5G
5-Norbornene-2,2-dimethanol ≥98.0% (par GC)
5-Norbornene-2,2-dimethanol
Formule: C₉H₁₄O₂
MW: 154,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167595
Numéro CAS: 6707-12-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité