4-Nitrophenylethylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
N0648-25G N0648-5G
TCIAN0648-25GEA 102 EUR InStock
TCIAN0648-25G TCIAN0648-5G
4-Nitrophenylethylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Nitrophenylethylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₁ClN₂O₂
MW: 202,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012900
Numéro CAS: 29968-78-3
EINECS: 249-980-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 217.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité