8-Nonen-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N0650-25G N0650-5G
TCIAN0650-25GEA 644 EUR InStock
TCIAN0650-25G TCIAN0650-5G
8-Nonen-1-ol ≥98.0% (par GC)
8-Nonen-1-ol
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Numéro MDL: MFCD00798062
Numéro CAS: 13038-21-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité