4-[(4-Nitrophényl)diazényl]phénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-4'-nitroazobenzene
N0653-1G N0653-5G
TCIAN0653-1GEA 201 EUR InStock
TCIAN0653-1G TCIAN0653-5G
4-[(4-Nitrophényl)diazényl]phénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-[(4-Nitrophényl)diazényl]phénol
Formule: C₁₂H₉N₃O₃
MW: 243,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00161165
Numéro CAS: 1435-60-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité