Nω-Nitro-L-arginine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: L-NNA, H-Arg(NO2)-OH
N0660-25G N0660-5G
TCIAN0660-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAN0660-25G TCIAN0660-5G
Nω-Nitro-L-arginine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nomega-Nitro-L-arginine
Formule: C₆H₁₃N₅O₄
MW: 219,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007033
Numéro CAS: 2149-70-4
EINECS: 218-418-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +23.0 to +31.0 deg (C=2,2mol/L HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité