Nonadecanedioic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,17-Heptadecanedicarboxylic Acid
N0663-1G N0663-5G
TCIAN0663-1GEA 146 EUR InStock
TCIAN0663-1G TCIAN0663-5G
Nonadecanedioic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Nonadecanedioic acid
Formule: C₁₉H₃₆O₄
MW: 328,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039536
Numéro CAS: 6250-70-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité