5-Norbornene-2-carboxylic acid (mélange endo + exo) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic Acid
N0667-25G N0667-5G
TCIAN0667-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAN0667-25G TCIAN0667-5G
5-Norbornene-2-carboxylic acid (mélange endo + exo) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Norbornene-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085356
Numéro CAS: 120-74-1
EINECS: 204-422-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité