Nicotinamide-N-oxide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Nicotinamide N-oxide, Pyridine-3-carboxamide N-oxide, 3-Carbamoylpyridine 1-oxide
N0669-25G N0669-5G
TCIAN0669-25GEA 351 EUR InStock
TCIAN0669-25G TCIAN0669-5G
Nicotinamide-N-oxide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Nicotinamide-N-oxide
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006202
Numéro CAS: 1986-81-8
EINECS: 217-859-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité