Neohesperidin dihydrochalcone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: NHDC, NCI-c60764, Neohesperidin DC, 1-(4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,6-dihydroxyphenyl)-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propan-1-one
N0675-25G N0675-5G
TCIAN0675-25GEA 277 EUR InStock
TCIAN0675-25G TCIAN0675-5G
Neohesperidin dihydrochalcone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Neohesperidin dihydrochalcone
Formule: C₂₈H₃₆O₁₅
MW: 612,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD03840557
Numéro CAS: 20702-77-6
EINECS: 243-978-6
Merck Index: 14,06452
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86a1fe698b7975f17783d8418b7fbd8836f702ca&vid=e9a219dbd3eb944bca152a1b65c41f8c52d5f9b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss max. 11.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité