Monoethyl-5-nitroisophthalate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Nitroisophthalic Acid Monoethyl Ester
N0676-25G N0676-500G
TCIAN0676-25GEA 33 EUR InStock
TCIAN0676-25G TCIAN0676-500G
Monoethyl-5-nitroisophthalate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Monoethyl-5-nitroisophthalate
Formule: C₁₀H₉NO₆
MW: 239,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00130051
Numéro CAS: 22871-55-2
EINECS: 245-273-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité