4-Nitro-L-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
N0682-1G N0682-5G
TCIAN0682-1GEA 22 EUR InStock
TCIAN0682-1G TCIAN0682-5G
4-Nitro-L-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Nitro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00150543
Numéro CAS: 949-99-5
EINECS: 213-446-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +7.0 deg (C=1, 1mol/L HCl)
Water max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité