4-Nitrocinnamyl alcohol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0690-1G N0690-5G
TCIAN0690-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAN0690-1G TCIAN0690-5G
4-Nitrocinnamyl alcohol ≥98.0% (par GC)
4-Nitrocinnamyl alcohol
Formule: C₉H₉NO₃
Numéro MDL: MFCD00017045
Numéro CAS: 1504-63-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité