Nonaethylene glycol monomethyl ether ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5,8,11,14,17,20,23,26-Nonaoxaoctacosan-28-ol, mPEG9-Alcohol
N0699-1G N0699-500MG
TCIAN0699-1GEA 110 EUR InStock
TCIAN0699-1G TCIAN0699-500MG
Nonaethylene glycol monomethyl ether ≥93.0% (par GC)
Nonaethylene glycol monomethyl ether
Formule: C₁₉H₄₀O₁₀
MW: 428,52 g/mol
Point de fusion: 14°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797148
Numéro CAS: 6048-68-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité