Potassium bisnonafluoro-1-butanesulphonimidate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(nonafluoro-1-butanesulphonyl)amine Potassium Salt, Nonafluoro-1-butanesulphonimide Potassium Salt, Bisnonafluoro-1-butanesulphonimide Potassium Salt, Potassium Nonafluoro-1-butanesulphonimidate
N0712-1G N0712-5G
TCIAN0712-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAN0712-1G TCIAN0712-5G
Potassium bisnonafluoro-1-butanesulphonimidate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium bisnonafluoro-1-butanesulphonimidate
Formule: C₈HF₁₈NO₄S₂
MW: 619,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD06200794
Numéro CAS: 129135-87-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité