Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (par HPLC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: NTCDA, Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid dianhydride, 1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic dianhydride
N0755-1G N0755-5G
TCIAN0755-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAN0755-1G TCIAN0755-5G
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (par HPLC), purifié par sublimation
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
Formule: C₁₄H₄O₆
MW: 268,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006915
Numéro CAS: 81-30-1
EINECS: 201-342-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité