1,5-Naphthalenedisulphonic acid tetrahydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Naphthalene-1,5-disulphonic acid tetrahydrate
N0763-25G N0763-500G
TCIAN0763-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAN0763-25G TCIAN0763-500G
1,5-Naphthalenedisulphonic acid tetrahydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,5-Naphthalenedisulphonic acid tetrahydrate
Formule: C₁₀H₁₆O₁₀S₂
MW: 360,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149265
Numéro CAS: 211366-30-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 18.0 to 23.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité