Acide α-linolénique
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
90210-100 90210-250 90210-50
CAYM90210-100EA 65.8 EUR InStock
CAYM90210-100 CAYM90210-250 CAYM90210-50
Acide α-linolénique
Acide α-linolénique
Formule: C₁₈H₃₀O₂
MW: 278,44 g/mol
Point d'ébullition: 443 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –9.5 °C
Densité: 0.9141 g/cm³ (18 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065720
Numéro CAS: 463-40-1
EINECS: 207-334-8
Merck Index: 12,05530
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité