5-Norbornene-2,3-dimethanol principalement endo- isomère ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0764-1G N0764-5G N0764-25G
TCIAN0764-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAN0764-1G TCIAN0764-5G TCIAN0764-25G
5-Norbornene-2,3-dimethanol principalement endo- isomère ≥95.0% (par GC)
5-Norbornene-2,3-dimethanol
Mixture of endo- and exo-, predominantly endo-isomer.
Formule: C₉H₁₄O₂
Numéro MDL: MFCD00474435
Numéro CAS: 85-39-2
EINECS: 201-601-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3471bbecac85c6f8c212fc367d5b167a729ac05&vid=c3471bbecac85c6f8c212fc367d5b167a729ac05&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité