cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (3aR,4R,7S,7aS)-rel-3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-exo-2,3-dicarboxylic Anhydride
N0767-1G N0767-5G
TCIAN0767-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAN0767-1G TCIAN0767-5G
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00630580
Numéro CAS: 2746-19-2
EINECS: 220-384-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité