5-Norbornene-2-endo,3-endo-dimethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-endo,3-endo-dimethanol, 5-endo,6-endo-Bis(hydroxymethyl)-2-norbornene
N0768-1G N0768-5G
TCIAN0768-1GEA 66 EUR InStock
TCIAN0768-1G TCIAN0768-5G
5-Norbornene-2-endo,3-endo-dimethanol ≥98.0% (par GC)
5-Norbornene-2-endo,3-endo-dimethanol
Formule: C₉H₁₄O₂
MW: 154,21 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00674044
Numéro CAS: 699-97-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité