5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-exo,6-exo-Bis(hydroxymethyl)-2-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo,3-exo-dimethanol
N0769-1G N0769-5G
TCIAN0769-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAN0769-1G TCIAN0769-5G
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol ≥97.0% (par GC)
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol
Formule: C₉H₁₄O₂
MW: 154,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00799568
Numéro CAS: 699-95-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité