1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic acid >60.0% (par RMN) (contains Monoanhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid
N0770-25G N0770-250G
TCIAN0770-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAN0770-25G TCIAN0770-250G
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic acid >60.0% (par RMN) (contains Monoanhydride)
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic acid
Formule: C₁₄H₈O₈
MW: 304,21 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004012
Numéro CAS: 128-97-2
EINECS: 204-924-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (NMR) min. 60.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité