(1R,3s,5S,7r)-Tricyclo[3.3.1.03,7]nonan-3-amine chlorhydrate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Aminonoradamantane Hydrochloride
N0778-1G N0778-5G
TCIAN0778-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAN0778-1G TCIAN0778-5G
(1R,3s,5S,7r)-Tricyclo[3.3.1.03,7]nonan-3-amine chlorhydrate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
(1R,3s,5S,7r)-Tricyclo[3.3.1.03,7]nonan-3-amine chlorhydrate
Formule: C₉H₁₅N
MW: 173,68 g/mol
Point de fusion: 350°C
Numéro MDL: MFCD00213499
Numéro CAS: 86128-83-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité