1-(2-Naphthyl)ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N0788-25G N0788-5G
TCIAN0788-25GEA 168 EUR InStock
TCIAN0788-25G TCIAN0788-5G
1-(2-Naphthyl)ethanol ≥98.0% (par GC)
1-(2-Naphthyl)ethanol
Formule: C₁₂H₁₂O
Point d'ébullition: 170°C
Numéro MDL: MFCD00004111
Numéro CAS: 7228-47-9
EINECS: 230-630-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité