Neu5Ac-ɑ(2-3)Gal-β-MP Glycoside ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Methoxyphenyl 3-O-(N-Acetyl-alpha-neuraminosyl)-beta-D-galactopyranoside, 4-Methoxyphenyl O-(5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-alpha-D-galacto-2-nonulopyranosonic Acid)-(2-3)-beta-D-galactopyranoside, Neu5Ac alpha(2-3)Gal-beta-MP
N0791-10MG N0791-50MG
TCIAN0791-10MGEA 201 EUR InStock
TCIAN0791-10MG TCIAN0791-50MG
Neu5Ac-ɑ(2-3)Gal-β-MP Glycoside ≥95.0% (par HPLC)
Neu5Ac-alpha(2-3)Gal-beta-MP Glycoside
Formule: C₂₄H₃₅NO₁₅
MW: 577,54 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 159922-54-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité