Neu5Ac-α(2-6)Gal-β-MP glycoside ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
N0792-10MG N0792-50MG
TCIAN0792-10MGEA 146 EUR InStock
TCIAN0792-10MG TCIAN0792-50MG
Neu5Ac-α(2-6)Gal-β-MP glycoside ≥95.0% (par HPLC)
Neu5Ac-alpha(2-6)Gal-beta-MP glycoside
Formule: C₂₄H₃₅NO₁₅
MW: 577,54 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1984814-41-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité