5-(4-Nitrophenyl)-2-furaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(4-Nitrophenyl)furan-2-carbaldehyde, Dantrolene Related Compound C, 5-(4-Nitrophenyl)furfural
N0820-25G N0820-5G
TCIAN0820-25GEA 116 EUR InStock
TCIAN0820-25G TCIAN0820-5G
5-(4-Nitrophenyl)-2-furaldehyde ≥98.0% (par GC)
5-(4-Nitrophenyl)-2-furaldehyde
Formule: C₁₁H₇NO₄
MW: 217,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00124191
Numéro CAS: 7147-77-5
EINECS: 230-459-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité