trans,cis-2,6-Nonadienal ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0836-5G N0836-1G
TCIAN0836-5GEA 172 EUR InStock
TCIAN0836-5G TCIAN0836-1G
trans,cis-2,6-Nonadienal ≥95.0% (par GC)
trans,cis-2,6-Nonadienal
Formule: C₉H₁₄O
MW: 138,21 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point d'éclair: 83°C
Numéro MDL: MFCD00007009
Numéro CAS: 557-48-2
EINECS: 209-178-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité