Nortropinone hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
N0844-25G N0844-5G
TCIAN0844-25GEA 311 EUR InStock
TCIAN0844-25G TCIAN0844-5G
Nortropinone hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Nortropinone hydrochloride
Formule: C₇H₁₂ClNO
Point de fusion: 204°C
Numéro MDL: MFCD03613582
Numéro CAS: 25602-68-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité