Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide α-linolénique ≥99% pour biochimie

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acide linolénique

20364.081EA 0 EUR InStock
20364.081
Acide α-linolénique ≥99% pour biochimie
Acide α-linolénique


Formule: C₁₈H₃₀O₂
MW: 278,44 g/mol
Point d'ébullition: 443 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –9,5 °C
Densité: 0,9141 g/cm³ (18 °C)
Numéro MDL: MFCD00065720
Numéro CAS: 463-40-1
Merck Index: 12,05530
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité