Neu5Ac[1Me,4789Ac]α(2-3)Gal[246Bz]-β-MP ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Methoxyphenyl 2,4,6-Tri-O-benzoyl-3-O-(methyl 5-Acetamido-4,7,8,9-tetra-O-acetyl-3,5-dideoxy-D-glycero-α-D-galacto-2-nonulopyranosonate)-β-D-galactopyranoside
N0846-1G N0846-200MG
TCIAN0846-1GEA 1120 EUR InStock
TCIAN0846-1G TCIAN0846-200MG
Neu5Ac[1Me,4789Ac]α(2-3)Gal[246Bz]-β-MP ≥95.0% (par HPLC)
Neu5Ac[1Me,4789Ac]alpha(2-3)Gal[246Bz]-beta-MP
Formule: C₅₄H₅₇NO₂₂
MW: 1072,04 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1858223-85-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité