Nickel(II) trifluoromethanesulphonate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
N0861-1G N0861-5G
TCIAN0861-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAN0861-1G TCIAN0861-5G
Nickel(II) trifluoromethanesulphonate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Nickel(II) trifluoromethanesulphonate
Formule: C₂F₆NiO₆S₂
MW: 356,82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00673740
Numéro CAS: 60871-84-3
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité