4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: GLCNAC1-B-PNP, 4-Nitrophenyl N-Acetyl-β-D-glucosaminide, 4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
N0866-1G N0866-200MG
TCIAN0866-1GEA 209 EUR InStock
TCIAN0866-1G TCIAN0866-200MG
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₈
MW: 342,30 g/mol
Point de fusion: 205°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063696
Numéro CAS: 3459-18-5
EINECS: 222-398-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -17.0 deg (C=0.25, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité