Nobiletin ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
N0871-10MG N0871-100MG
TCIAN0871-10MGEA 134 EUR InStock
TCIAN0871-10MG TCIAN0871-100MG
Nobiletin ≥95.0% (par HPLC)
Nobiletin
Formule: C₂₁H₂₂O₈
MW: 402,40 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03273560
Numéro CAS: 478-01-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité