Naphthol AS-BI-β-D-Glucuronide ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Bromo-3[[(2-methoxyphenyl)amino]carbonyl]-2-naphthyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid
N0882-100MG N0882-25MG
TCIAN0882-100MGEA 251 EUR InStock
TCIAN0882-100MG TCIAN0882-25MG
Naphthol AS-BI-β-D-Glucuronide ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour recherche biochimique
Naphthol AS-BI-beta-D-Glucuronide
Formule: C₂₄H₂₂BrNO₉
MW: 548,34 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00067162
Numéro CAS: 37-87-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
beta-Glucuronidase detection test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité