Levonorgestrel ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: D(-)-Norgestrel, (-)-Norgestrel, (-)-17alpha-Ethynyl-18-methyl-19-nortestosterone, (-)-18,19-Dinor-13beta-ethyl-17beta-hydroxy-4-pregnen-20-yn-3-one, (-)-Levonorgestrel
N0889-1G N0889-100MG
TCIAN0889-1GEA 245 EUR InStock
TCIAN0889-1G TCIAN0889-100MG
Levonorgestrel ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Levonorgestrel
Formule: C₂₁H₂₈O₂
MW: 312,45 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00199013
Numéro CAS: 797-63-7
EINECS: 212-349-8
Merck Index: 14,06704
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 234.0 to 238.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -31.0 to -34.0 deg (C=1, CHCL3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité