5-Norbornen-2-yl acetate (endo- and exo- mixture) ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Norbornene-2-yl acetate, Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl Acetate, Acetic Acid Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl Ester, Acetic Acid 5-Norbornen-2-yl Ester
N0895-100G N0895-25G
TCIAN0895-100GEA 260 EUR InStock
TCIAN0895-100G TCIAN0895-25G
5-Norbornen-2-yl acetate (endo- and exo- mixture) ≥96.0% (par GC)
5-Norbornen-2-yl acetate (endo- and exo- mixture)
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 73°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00167565
Numéro CAS: 6143-29-9
EINECS: 228-144-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité