Nimodipine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0896-5GEA 236 EUR InStock
TCIAN0896-5G TCIAN0896-1G
Nimodipine ≥98.0% (par HPLC)
Nimodipine
Formule: C₂₁H₂₆N₂O₇
MW: 418,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153848
Numéro CAS: 66085-59-4
EINECS: 266-127-0
Merck Index: 14,06551
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.55 to 6.80 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité