Nilvadipine ≥95.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Cyano-1,4-dihydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 5-Isopropyl 3-Methyl Ester, 5-Isopropyl 3-Methyl 2-Cyano-1,4-dihydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
N0899-1G N0899-5G
TCIAN0899-1GEA 99 EUR InStock
TCIAN0899-1G TCIAN0899-5G
Nilvadipine ≥95.0% (sur base azote total)
Nilvadipine
Formule: C₁₉H₁₉N₃O₆
MW: 385,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00867065
Numéro CAS: 75530-68-6
Merck Index: 14,06545
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité