Nicergoline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [(8R,10S)-10-Methoxy-1,6-dimethylergolin-8-yl]methyl 5-Bromopyridine-3-carboxylate, 5-Bromopyridine-3-carboxylic Acid [(8R,10S)-10-Methoxy-1,6-dimethylergolin-8-yl]methyl Ester
N0904-1G N0904-100MG
TCIAN0904-1GEA 196 EUR InStock
TCIAN0904-1G TCIAN0904-100MG
Nicergoline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nicergoline
Formule: C₂₄H₂₆BrN₃O₃
MW: 484,39 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00869626
Numéro CAS: 27848-84-6
EINECS: 248-694-6
Merck Index: 14,09496
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +5.2 to +6.2 deg (C=5, EtOH (95vol%))
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité