Nateglinide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[(trans-4-Isopropylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine, (R)-2-rel-((1r,4R)-4-Isopropylcyclohexanecarboxamido)-3-phenylpropanoic acid
N0912-500MG N0912-5G N0912-1G
TCIAN0912-500MGEA 36.3 EUR InStock
TCIAN0912-500MG TCIAN0912-5G TCIAN0912-1G
Nateglinide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nateglinide
Formule: C₁₉H₂₇NO₃
MW: 317,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00875706
Numéro CAS: 105816-04-4
Merck Index: 14,06428
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85a0f2ed4e5a7817f9424dfd13a219925e1fe383&vid=85a0f2ed4e5a7817f9424dfd13a219925e1fe383&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -36.5 to -40.0 deg (C=1, 0.1mol/L NaOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité